Learn More
WLD Tec™ Foot pedal 3m cable plastic Fuego SCS
Click to view available options
Include:
3 m Cable
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fuego SCS |
| Materiale | Plastic |
| Include | 3 m Cable |