Learn More
Memmert™ Forced-air Circulation Hot Air Sterilizer with SingleDISPLAY
Codice prodotto. 12855863 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
32 L
53 L
74 L
108 L
161 L
256 L
449 L
749 L
Profondità (sistema metrico) parte esterna:
434 mm
514 mm
584 mm
684 mm
784 mm
Profondità (sistema metrico) camera:
250 mm
330 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Altezza (sistema metrico) esterno:
704 mm
784 mm
864 mm
944 mm
1104 mm
1183 mm
1247 mm
1726 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Profondità (sistema metrico) parte esterna Profondità (sistema metrico) camera Altezza (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
12855863 108 L 584 mm 400 mm 864 mm Pezzo
12875863 161 L 584 mm 400 mm 1104 mm Pezzo
12865863 256 L 684 mm 500 mm 1183 mm Pezzo
12885863 449 L 784 mm 600 mm 1247 mm Pezzo
12815863 32 L 434 mm 250 mm 704 mm Pezzo
12835863 53 L 514 mm 330 mm 784 mm Pezzo
12895863 749 L 784 mm 600 mm 1726 mm Pezzo
12845863 74 L 514 mm 330 mm 944 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 12855863 Fornitore Memmert™ N. del fornitore SF110
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Use this vacuum sterilizer for a variety of applications. Memmert™ Forced-air Circulation Hot Air Sterilizer with TwinDISPLAY sterilizes containers and instruments. Safer than disinfection.
  • 1 Pt100 sensors Class A in 4-wire-circuit, mutually monitoring and taking over the performance at the same temperature value
  • SingleDISPLAY: Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller with high-definition TFT-color displays
  • German, English, Spanish, French, Polish, Czech, Hungarian language settings
  • Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days
  • Process time does not start until the set temperature is reached
  • Three freely selectable temperature values
  • Adjust by temperature (Celsius or Fahrenheit), fan speed, air flap position, program time, time zones, summertime/wintertime
  • Forced air circulation by quite air turbine, adjustable in 10% steps for each segment individually
  • Vent connection with restrictor flap
  • AtmoCONTROL software on a USB stick for programming, managing and transferring programs via Ethernet interface or USB port
  • Visual and acoustic alarms
Specifica
Certificazione/Conformità CE
Profondità (sistema metrico) parte esterna 584 mm
Capacità (sistema metrico) 108 L
Profondità (sistema metrico) camera 400 mm
Da utilizzare con (applicazione) Applied for sterilisation of medical materials, complete killing of highly resistant microorganisms, special application of depyrogenisation
Altezza (sistema metrico) esterno 864 mm
Modello SF110
Temperatura (sistema metrico) 10°C to 250°C
Display LED
Peso (sistema metrico) 78 kg
Requisiti elettrici 115/230 V 50/60 Hz
Altezza (sistema metrico) camera 480 mm
Altezza (sistema metrico) interno 480 mm
Include Works calibration certificate
Frequenza 50/60 Hz
Interfaccia Ethernet
Programmabilità Parameters like temperature, fan speed, air flap position, programme time, time zones, summertime/wintertime are adjustable on ControlCOCKPIT
Tensione 115/230 V
Wattage 2.2/2.8 kW
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 745 mm