Learn More
Memmert™ Forno con convezione ad aria forzata con SingleDISPLAY
Codice prodotto. 12616997 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
115/230 V, 50/60 Hz
400 V, 50/60 Hz
Capacità (sistema metrico):
32 l
53 l
74 l
108 L
161 l
256 l
449 l
749 l
1060 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12616997 115/230 V, 50/60 Hz 108 L Pezzo
12696977 115/230 V, 50/60 Hz 32 l Pezzo
12646987 115/230 V, 50/60 Hz 53 l Pezzo
12676987 115/230 V, 50/60 Hz 74 l Pezzo
12656997 115/230 V, 50/60 Hz 161 l Pezzo
12696997 115/230 V, 50/60 Hz 256 l Pezzo
12647007 400 V, 50/60 Hz 449 l Pezzo
12677007 400 V, 50/60 Hz 749 l Pezzo
15249925 400 V, 50/60 Hz 1060 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 12616997 Fornitore Memmert™ N. del fornitore UF110
Support a Safer, More Efficient Laboratory
Usa il codice promozionale 28026
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Controllo della temperatura preciso, uniforme e delicato per diverse applicazioni. I forni a convezione forzata di aria Memmert™ con SingleDISPLAY sono di lunga durata anche in caso di impieghi intensivi.
  • Over 65 years of permanent development work and copious user feedback from practical experience are invested in each heating oven design
  • Controllo della temperatura preciso e omogeneo, indipendente dal volume e dal carico della camera
  • °
  • Eight model sizes 30L to 750L
  • Due varianti: SingleDISPLAY e TwinDISPLAY
  • Modelli a convezione naturale o ad aria forzata N/F
  • Maggiore funzionalità con accessori pratici, omologati e testati
  • Involucro e camera realizzati quasi esclusivamente in acciaio inox di alta qualità, resistente alla corrosione e facile da pulire
  • Vasta gamma di opzioni di programmazione e documentazione con interfacce, registratore dati integrato e software AtmoCONTROL
  • Tre anni di garanzia per l'apparecchiatura ad eccezione dei componenti passibili di usura e lacerazioni
  • The temperature values of all universal ovens are measured according to DIN 12880: 2007-05
  • Ogni forno universale è testato per la sicurezza ed è contrassegnato dal simbolo 'CE'
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 3.8 cu. ft.
Certificazione/Conformità CE, cUL, DVE, EAC, GS
Materiale camera Stainless Steel (304/1.4301)
Tipo di unità di controllo SingleDISPLAY. Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller
Tipo di convezione Forced
Capacità (sistema metrico) 108 L
Temperatura (sistema metrico) 20°C to 300°C
Tipo Forced-Air Convection Oven
Display TFT
Da utilizzare con (applicazione) Controllo della temperatura in ambito scientifico, di ricerca e di test dei materiali nell'industria
Isolamento Fully isolated Stainless Steel door with 2-point locking (compression door lock)
Materiale Acciaio inox
Carico ripiano max 20 kg
Modello UF110
N. di ripiani 5
Tipo di spina Mains cable with plug (German type)
Specifiche di sicurezza Temperature control, autodiagnostic system
Materiale del ripiano Stainless Steel
Controllo della temperatura Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller
Stabilità termica Up to 99.9°C: 0.1 / from 100°C: 0.5
Temporizzatore Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days
Warranty 3 Years
Dimensioni interne (L x P x A) 400 x 560 x 480 mm
Dimensioni (L x P x A) 745 x 864 x 584 mm
Lunghezza (sistema metrico) 584 mm
Larghezza (sistema metrico) 745 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 560 mm
Altezza (sistema metrico) 864 mm
Altezza (sistema metrico) interno 480 mm
Profondità (sistema metrico) 584 mm
Depth (Metric) Interior 584 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 103 kg
Peso (sistema metrico) 74 kg
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz
Tensione 115/230 V
Wattage 1800/2800 W
Frequenza 50/60 Hz