Learn More
Memmert™ Forno con convezione ad aria forzata con SingleDISPLAY
Codice prodotto. 12696977 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
115/230 V, 50/60 Hz
400 V, 50/60 Hz
Capacità (sistema metrico):
32 l
53 l
74 l
108 L
161 l
256 l
449 l
749 l
1060 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12696977 115/230 V, 50/60 Hz 32 l Pezzo
12646987 115/230 V, 50/60 Hz 53 l Pezzo
12676987 115/230 V, 50/60 Hz 74 l Pezzo
12616997 115/230 V, 50/60 Hz 108 L Pezzo
12656997 115/230 V, 50/60 Hz 161 l Pezzo
12696997 115/230 V, 50/60 Hz 256 l Pezzo
12647007 400 V, 50/60 Hz 449 l Pezzo
12677007 400 V, 50/60 Hz 749 l Pezzo
15249925 400 V, 50/60 Hz 1060 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 12696977 Fornitore Memmert™ N. del fornitore UF30
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Controllo della temperatura preciso, uniforme e delicato per diverse applicazioni. I forni a convezione forzata di aria Memmert™ con SingleDISPLAY sono di lunga durata anche in caso di impieghi intensivi.
Precise, easy to use, high quality - these three words describe the Memmert Universal Oven UF.
  • Model sizes: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
  • Temperature adjustment range: up to +300°C
  • Defined and programme-controlled fan speed
  • All-round heating system: absolutely uniform and precise temperature distribution
  • Pre-heated fresh air prevents temperature fluctuations
  • AtmoCONTROL software on a USB stick for programming, managing and transferring programmes via Ethernet interface or USB port
  • ControlCOCKPIT: SingleDISPLAY - Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller with high-definition TFT-colour display
  • adjustable parameters: temperature (Celsius or Fahrenheit), fan speed, air flap position, programme time, time zones, summertime/wintertime
  • Overtemperature protection
The technologically perfected masterpiece made of high-quality, hygienic, easy-to-clean stainless steel leaves nothing to be desired in terms of ventilation and control technology.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.1 piedi cubi
Certificazione/Conformità CE, cUL, DVE, EAC, GS
Materiale camera Stainless Steel (304/1.4301)
Tipo di unità di controllo SingleDISPLAY. Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller
Tipo di convezione Forced
Capacità (sistema metrico) 32 l
Temperatura (sistema metrico) 20°C to 300°C
Tipo Forno a convezione universale
Display 1 high-definition TFT-colour display (SingleDISPLAY)
Da utilizzare con (applicazione) Controllo della temperatura in ambito scientifico, di ricerca e di prove dei materiali nell'industria
Isolamento Fully isolated Stainless Steel door with 2-point locking (compression door lock)
Materiale Acciaio inox
Carico ripiano max 20 kg
Modello UF30
N. di ripiani 3
Tipo di spina Mains cable with plug (German type)
Specifiche di sicurezza Temperature control, autodiagnostic system
Materiale del ripiano Stainless Steel
Controllo della temperatura Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller
Stabilità termica Up to 99.9°C: 0.1 / from 100°C: 0.5
Temporizzatore Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days
Warranty 3 anni
Dimensioni interne (L x P x A) 250 x 400 x 320 mm
Dimensioni (L x P x A) 585 x 704 x 434 mm
Lunghezza (sistema metrico) 434 mm
Larghezza (sistema metrico) 585 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 400 mm
Altezza (sistema metrico) 704 mm
Altezza (sistema metrico) interno 320 mm
Profondità (sistema metrico) 434 mm
Depth (Metric) Interior 434 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 64 kg
Peso (sistema metrico) 45 kg
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz
Tensione 115/230 V
Wattage 1.6 kW
Frequenza 50/60 Hz