Learn More
Memmert™ Forno con convezione ad aria forzata con SingleDISPLAY
Codice prodotto. 15249925 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
115/230 V, 50/60 Hz
400 V, 50/60 Hz
Capacità (sistema metrico):
32 l
53 l
74 l
108 L
161 l
256 l
449 l
749 l
1060 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Capacità (sistema metrico) unitSize
15249925 400 V, 50/60 Hz 1060 l Pezzo
12696977 115/230 V, 50/60 Hz 32 l Pezzo
12646987 115/230 V, 50/60 Hz 53 l Pezzo
12676987 115/230 V, 50/60 Hz 74 l Pezzo
12616997 115/230 V, 50/60 Hz 108 L Pezzo
12656997 115/230 V, 50/60 Hz 161 l Pezzo
12696997 115/230 V, 50/60 Hz 256 l Pezzo
12647007 400 V, 50/60 Hz 449 l Pezzo
12677007 400 V, 50/60 Hz 749 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 15249925 Fornitore Memmert™ N. del fornitore UF1060
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Controllo della temperatura preciso, uniforme e delicato per diverse applicazioni. I forni a convezione forzata di aria Memmert™ con SingleDISPLAY sono di lunga durata anche in caso di impieghi intensivi.
  • Ogni singolo forno è il risultato di oltre 65 anni di impegno costante nello sviluppo e di innumerevoli feedback degli utenti sull'esperienza pratica
  • Controllo della temperatura preciso ed omogeneo, indipendentemente dal volume e dal carico della camera
  • Range di temperatura fino a +300 °C
  • Otto modelli da 30l a 750l
  • Due versioni: SingleDISPLAY e TwinDISPLAY
  • Modelli a convezione naturale o ad aria forzata N/F
  • Funzionalità aumentate con accessori comodi, omologati e testati
  • Camera operativa e alloggiamento in acciaio inossidabile di alta qualità, resistente alla corrosione e facile da pulire
  • Un'ampia gamma di opzioni per la programmazione e la documentazione mediante interfacce, registratore di dati integrato e software AtmoCONTROL
  • Garanzia di tre anni per le apparecchiature, eccetto le parti soggette a usura
  • I valori di temperature di tutti i forni universali vengono misurati secondo lo standard DIN 12880: 2007-05
  • Ciascun forno universale è testato per la sicurezza ed è contrassegnato dal simbolo “CE”
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 37.43 piedi cubi
Certificazione/Conformità CE, cUL, DVE, EAC, GS
Materiale camera Stainless Steel (304/1.4301)
Tipo di unità di controllo SingleDISPLAY. Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller
Tipo di convezione Forced
Capacità (sistema metrico) 1060 l
Temperatura (sistema metrico) 20°C to 300°C
Tipo Forno a convezione universale
Display 1 high-definition TFT-colour display (SingleDISPLAY)
Da utilizzare con (applicazione) Controllo della temperatura in ambito scientifico, di ricerca e di test dei materiali nell'industria
Isolamento Fully isolated Stainless Steel doors with 2-point locking (compression door lock)
Materiale Acciaio inox
Carico ripiano max 20 kg
Modello UF1060
N. di ripiani 14
Tipo di spina Mains cable with plug (German type)
Specifiche di sicurezza Temperature control, autodiagnostic system
Materiale del ripiano Stainless Steel
Controllo della temperatura Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller
Stabilità termica Up to 99.9°C: 0.1 / from 100°C: 0.5
Temporizzatore Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days
Warranty 3 anni
Dimensioni interne (L x P x A) 850 x 1040 x 1200 mm
Dimensioni (L x P x A) 1224 x 1720 x 1035 mm
Lunghezza (sistema metrico) 1035 mm
Larghezza (sistema metrico) 1224 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 1040 mm
Altezza (sistema metrico) 1726 mm
Altezza (sistema metrico) interno 1200 mm
Profondità (sistema metrico) 1035 mm
Depth (Metric) Interior 850 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 390 kg
Peso (sistema metrico) 252 kg
Requisiti elettrici 400 V, 50/60 Hz
Tensione 400 V
Wattage 7 kW
Frequenza 50/60 Hz