Learn More
Memmert™ Universal Oven UF with Forced-Air Convection & TwinDISPLAY
Codice prodotto. 12606987 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
32 l
53 L
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
1060 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12606987 32 l Pezzo
12626987 53 L Pezzo
12696987 74 l Pezzo
12626997 108 l Pezzo
12666997 161 l Pezzo
12607007 256 l Pezzo
12637007 449 l Pezzo
12697007 749 l Pezzo
15259925 1060 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 12606987 Fornitore Memmert™ N. del fornitore UF30plus
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Ideal for drying, heating, ageing, burn-in and hardening in research, science, industry and quality assurance.
  • Ogni singolo forno è il risultato di oltre 65 anni di impegno costante nello sviluppo e di innumerevoli feedback degli utenti sull'esperienza pratica
  • Controllo della temperatura preciso ed omogeneo, indipendentemente dal volume e dal carico della camera
  • Range di temperatura fino a +300 °C
  • Otto modelli da 30l a 750l
  • Due versioni: SingleDISPLAY e TwinDISPLAY
  • Modelli a convezione naturale o ad aria forzata N/F
  • Funzionalità aumentate con accessori comodi, omologati e testati
  • Camera operativa e alloggiamento in acciaio inossidabile di alta qualità, resistente alla corrosione e facile da pulire
  • Un'ampia gamma di opzioni per la programmazione e la documentazione mediante interfacce, registratore di dati integrato e software AtmoCONTROL
  • Garanzia di tre anni per le apparecchiature, eccetto le parti soggette a usura
  • I valori di temperature di tutti i forni universali vengono misurati secondo lo standard DIN 12880: 2007-05
  • Ciascun forno universale è testato per la sicurezza ed è contrassegnato dal simbolo “CE”
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.1 piedi cubi
Certificazione/Conformità CE, cUL, DVE, EAC, GS
Materiale camera Stainless Steel (304/1.4301)
Tipo di unità di controllo TwinDISPLAY. Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller
Tipo di convezione Forced
Capacità (sistema metrico) 32 l
Temperatura (sistema metrico) 20°C to 300°C
Tipo Forno a convezione universale
Display 2 high-definition TFT-colour displays (TwinDISPLAY)
Da utilizzare con (applicazione) Controllo della temperatura in ambito scientifico, di ricerca e di test dei materiali nell'industria
Isolamento Fully isolated Stainless Steel door with 2-point locking (compression door lock)
Materiale Acciaio inox
Carico ripiano max 20 kg
Modello UF30PLUS
N. di ripiani 2
Tipo di spina Mains cable with plug (German type)
Specifiche di sicurezza Temperature control, autodiagnostic system
Materiale del ripiano Stainless Steel
Controllo della temperatura Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller
Stabilità termica Up to 99.9°C: 0.1 / from 100°C: 0.5
Temporizzatore Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days
Warranty 3 anni
Dimensioni interne (L x P x A) 250 x 400 x 320 mm
Dimensioni (L x P x A) 585 x 704 x 434 mm
Lunghezza (sistema metrico) 434 mm
Larghezza (sistema metrico) 585 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 400 mm
Altezza (sistema metrico) 704 mm
Altezza (sistema metrico) interno 320 mm
Profondità (sistema metrico) 434 mm
Depth (Metric) Interior 434 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 64 kg
Peso (sistema metrico) 45 kg
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz
Tensione 115/230 V
Wattage 1.6 kW
Frequenza 50/60 Hz