Learn More
Memmert™ Universal Oven UF with Forced-Air Convection & TwinDISPLAY
Codice prodotto. 12626997 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
32 l
53 L
74 l
108 l
161 l
256 l
449 l
749 l
1060 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
12626997 108 l Pezzo
12606987 32 l Pezzo
12626987 53 L Pezzo
12696987 74 l Pezzo
12666997 161 l Pezzo
12607007 256 l Pezzo
12637007 449 l Pezzo
12697007 749 l Pezzo
15259925 1060 l Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 12626997 Fornitore Memmert™ N. del fornitore UF110plus
Reliable Agri Testing Solutions
Usa il codice promozionale 28024
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Ideal for drying, heating, ageing, burn-in and hardening in research, science, industry and quality assurance.
Precise, easy to use, high quality - these three words describe the Memmert Universal Oven UFplus.
  • Model sizes: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060
  • Temperature adjustment range: up to +300°C
  • Defined and programme-controlled fan speed
  • All-round heating system: absolutely uniform and precise temperature distribution
  • Pre-heated fresh air prevents temperature fluctuations
  • AtmoCONTROL software on a USB stick for programming, managing and transferring programmes via Ethernet interface or USB port
  • ControlCOCKPIT: TwinDISPLAY - Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller with 2 high-definition TFT-colour displays.
  • adjustable parameters: temperature (Celsius or Fahrenheit), fan speed, air flap position, programme time, time zones, summertime/wintertime
  • Overtemperature protection
The technologically perfected masterpiece made of high-quality, hygienic, easy-to-clean stainless steel leaves nothing to be desired in terms of ventilation and control technology.
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 3.8 cu. ft.
Certificazione/Conformità CE, cUL, DVE, EAC, GS
Materiale camera Stainless Steel (304/1.4301)
Tipo di unità di controllo TwinDISPLAY. Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller
Tipo di convezione Forced
Capacità (sistema metrico) 108 l
Temperatura (sistema metrico) 20°C to 300°C
Tipo Forno a convezione universale
Display 2 high-definition TFT-colour displays (TwinDISPLAY)
Da utilizzare con (applicazione) Controllo della temperatura in ambito scientifico, di ricerca e di prove dei materiali nell'industria
Isolamento Fully isolated Stainless Steel door with 2-point locking (compression door lock)
Materiale Acciaio inox
Carico ripiano max 20 kg
Modello UF110PLUS
N. di ripiani 5
Tipo di spina Mains cable with plug (German type)
Specifiche di sicurezza Temperature control, autodiagnostic system
Materiale del ripiano Stainless Steel
Controllo della temperatura Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller
Stabilità termica Up to 99.9°C: 0.1 / from 100°C: 0.5
Temporizzatore Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days
Warranty 3 years
Dimensioni interne (L x P x A) 400 x 560 x 480 mm
Dimensioni (L x P x A) 745 x 864 x 584 mm
Lunghezza (sistema metrico) 584 mm
Larghezza (sistema metrico) 745 mm
Larghezza (sistema metrico) interno 560 mm
Altezza (sistema metrico) 864 mm
Altezza (sistema metrico) interno 480 mm
Profondità (sistema metrico) 584 mm
Depth (Metric) Interior 584 mm
Peso di spedizione (sistema metrico) 103 kg
Peso (sistema metrico) 74 kg
Requisiti elettrici 115/230 V, 50/60 Hz
Tensione 115/230 V
Wattage 1.8/2.8 kW
Frequenza 50/60 Hz