Learn More
Nabertherm Forced Convection Chamber Furnace NA, 450°C
Codice prodotto. 15958380 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 L
60 L
120 L
250 L
500 L
Controllo della temperatura:
B400
C440
Dimensione della confezione:
Pezzo
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Controllo della temperatura unitSize
15958380 30 L B400 Pezzo
15948380 30 L C440 Pezzo
15988380 60 L B400 Pezzo
15978380 60 L C440 Pezzo
15928390 120 L B400 Pezzo
15918390 120 L C440 Pezzo
15968390 250 L B400 Pezzo
15958390 250 L C440 Pezzo
15908400 500 L B400 Pezzo
15998390 500 L C440 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 15958380 Fornitore Nabertherm N. del fornitore NA0341D1
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Good temperature uniformity with air circulation provides for ideal process conditions for annealing, curing, solution annealing, artificial ageing, preheating, or brazing. The furnaces are equipped with an annealing box for soft annealing of copper or tempering of titanium.
  • Maximum Temperature: 450 °C
  • Stainless steel air-baffles in the furnace for optimum air circulation
  • Swing door hinged on the right side
  • Base frame included in the delivery, NA 15/65 designed as table-top model
  • Horizontal air circulation
  • Temperature uniformity up to +/- 4 °C according to DIN 17052-1 (model NA 15/65 up to +/- 5 °C)
  • Optimum air distribution enabled by high flow speeds
  • One frame sheet and rails for two additional trays included in the scope of delivery (NA 15/65 without frame sheet)
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifica
Certificazione/Conformità DIN 17052-1
Capacità (sistema metrico) 30 L
Tipo Chamber Furnace
Controllo della temperatura B400
Uniformità termica ±4°C
Peso (sistema metrico) 285 kg