Learn More
Rogo Sampaic™ Forceps
Codice prodotto. 11718234
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
12 cm
14 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
11718234 12 cm pezzi 10
11748234 14 cm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11718234 Fornitore Rogo Sampaic™ N. del fornitore FMJ008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.35€
    13.18€ / pezzi 10
    Risparmia 2.17€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-10-2026
Specifica
Product Type Forceps
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) For Tissue
Lunghezza (sistema metrico) 12 cm