Descrizione
- Corrugated handles
- Serrated tips
- Disposable
Specifica
Specifica
| Stile punta | Straight |
| Progettazione | Serrated Tips |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.4 in. |
| Materiale | Plastic |
| Lunghezza (sistema metrico) | 11.1 cm |
| Product Type | Forceps |
| Quantità (N. per custodia) | 6 Pk. |
| Include | Corrugated handles |
| Tipo | Disposable Forceps |
| Stile | High-precision |