Learn More
Buerkle™ Forceps, Stainless Steel, Sharp, Bent Form
Codice prodotto. 16379551 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
105 mm
130 mm
160 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
16379551 105 mm Pezzo
16389551 130 mm Pezzo
16399551 160 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16379551 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53860100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3.85€
    3.67€ / pezzi 1
    Risparmia 0.18€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Forceps allow for accurate work in the laboratory. The angled laboratory tweezers are suitable for use in chemistry, the pharmaceutical industry, cosmetics, and food/beverage environments.
  • Stainless steel (1.4301)
  • The pointed, fluted ends can be used to work reliably with sensitive materials, tissue or samples
  • Flutings on the handle ensure a slip-free grip of the stainless steel tweezers
  • Suitable for use in chemistry, the pharmaceutical industry, cosmetics, and food/beverage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Forceps
Lunghezza (sistema imperiale) 4.13 in.
Lunghezza (sistema metrico) 105 mm
Materiale Stainless Steel (1.4301)
Da utilizzare con (applicazione) Food
N. per confezione 1
Stile Standard
Stile punta Sharp, Bent