Learn More
Buerkle™ Forceps, Stainless Steel, Sharp, Straight
Codice prodotto. 16329561 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
105 mm
130 mm
160 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) unitSize
16329561 160 mm Pezzo
16309561 105 mm Pezzo
16319561 130 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16329561 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53860204
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Forceps are ideal for use in laboratories. Pointed ends with a fluted internal structure ensure reliable handling of different samples. The fluted handle offers a good grip.
  • Stainless steel (1.4301)
  • Pointed ends with a fluted internal structure ensure reliable handling of different samples
  • The fluted handle offers a good grip
  • Suitable for use in precise work in chemistry, the pharmaceutical industry, cosmetics, and food and beverage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Stile punta Sharp, Straight
N. per confezione 1
Progettazione Sharp, Straight
Lunghezza (sistema imperiale) 6.30 in.
Materiale Stainless Steel (1.4301)
Lunghezza (sistema metrico) 160 mm
Product Type Forceps
Da utilizzare con (applicazione) Food
Tipo Forceps
Stile Standard