Learn More
Forchlorfenuron, 98%, Acros Organics™
Marca:  Acros Organics 456290250
Dettagli aggiuntivi : CAS : 38767-72-5 Peso : 0.02000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Quantità 25g
Codice prodotto. 15395068
  • 235.80€ / 25g
Data di spedizione prevista
dal fornitore 04-10-2018
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
68157-60-8
247.682
93379
1-(2-chloropyridin-4-yl)-3-phenylurea
C12H10ClN3O
GPXLRLUVLMHHIK-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:81861
C1=CC=C(C=C1)NC(=O)NC2=CC(=NC=C2)Cl
Specifica
Forchlorfenuron
≥97.5% (HPLC)
Solubility in water: 0.039g/L. Other solubilities: soluble in methanol (119g/L), ethanol (149g/L),, acetone (127g/L);, slightly soluble in chloroform (2.7g/L)
C1=CC=C(C=C1)NC(=O)NC2=CC(=NC=C2)Cl
247.682
CHEBI:81861
165.0°C to 170.0°C
68157-60-8
C12H10ClN3O
GPXLRLUVLMHHIK-UHFFFAOYSA-N
1-(2-chloropyridin-4-yl)-3-phenylurea
93379
247.68
25g
Videos