Learn More
Cole Parmer Ford Viscosity Cup #4, 70 to 370 Centistokes
Marca:  Cole Parmer 08711-20
Ford Viscosity Cup #4, 70 to 370 Centistokes
Codice prodotto. 15531510
  • 388.00€ / pezzi 1
Spedizione stimata: 04-08-2026