Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Series 3 Water Jacketed CO2 Incubator, 184L
Codice prodotto. 15398101
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
230 V
Tecnologia sensore CO2:
Sensore IR
TC Sensor
Controllo dell'ossigeno:
1 to 20%
Non incluso
None
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Tecnologia sensore CO2 Controllo dell'ossigeno Dimensione della confezione
15398101 230 V TC Sensor Non incluso Pezzo
15308111 230 V Sensore IR None Pezzo
15328111 230 V Sensore IR 1 to 20% Pezzo
15318111 230 V TC Sensor 1 to 20% Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15398101 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 4111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12990.00€
    12300.00€ / pezzi 1
    Risparmia 690.00€
    5% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
CO2 Sensor: IR Sensor; Temperature Range: Ambient +5°C to 50°C
The Thermo Scientific™ Forma Series 3 Water Jacketed CO2 Incubator includes reliable water jacket technology with effortless Thermofisher Scientific™ iCAN™ touchscreen. Dependable temperature stability and HEPA clean room air purity are paired with the simplest way to control and monitor your incubator, ensuring protection for your important cell cultures, a combination that's truly hard to beat.
Camera con camicia d'acqua
  • La camera a capacità elevata da 184l (6.5 piedi cubi) offre uno spazio per le colture eccezionale
  • Sportello destro incernierato standard, invertibile sul campo
  • Le superfici interne in acciaio inox elettrolucidato con angoli arrotondati sono facili da pulire grazie alla vaschetta di umidificazione rimovibile
  • Struttura a tripla parete per un'uniformità e una stabilità di temperatura senza pari
  • L'esclusivo sportello interno in vetro a doppio strato riscaldato è progettato per ridurre al minimo la formazione della condensa
  • La ventola della camera è stata progettata per distribuire aria delicatamente all'interno della camera, garantendo condizioni omogenee
  • I solidi ripiani in acciaio inox e i relativi supporti possono essere rimossi senza utensili per facilitare la pulizia e il posizionamento
Sistema a flusso d'aria per la filtrazione HEPA ISO classe 5
  • La filtrazione dell'aria HEPA integrata nella camera filtra continuamente l'intero volume della camera ogni 60 secondi
  • Raggiunge una qualità dell'aria da camera bianca di classe ISO 5 (classe 100) in soli 5 minuti dopo l'apertura dello sportello
  • La protezione continua riduce al minimo il deposito sulle superfici interne dei contaminanti presenti nell'aria
Sensori e sonde in situ studiati per il monitoraggio preciso
  • Scelta di sensore   CO a TC (conducibilità termica)2 per funzionamento lungo e affidabile o sensore CO a IR (a infrarossi)2 per il monitoraggio nei casi in cui l'umidità e la temperatura sono meno prevedibili
  • Doppie sonde termiche con protezione da sovratemperatura
  • Visualizzazione dell'umidità relativa facoltativa per il monitoraggio dei livelli di umidità per evitare l'essiccazione
Controllo con touchscreen iCAN intuitivo e interattivo
  • Luminoso schermo a LED per monitorare tutte le interazioni dell'incubatore
  • Consente di visualizzare i cambiamenti dell'ambiente di coltura con grafici delle prestazioni, registri degli errori e dell'utilizzo
  • Visualizzazione di pratici messaggi per l'utente e di promemoria per una facile navigazione
  • Possibilità di selezionare varie lingue per un utilizzo più semplice: inglese, spagnolo, tedesco, francese, italiano, giapponese e mandarino
Soluzione di monitoraggio wireless
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, la nostra soluzione facile da installare, funziona con Thermo Fisher Cloud per monitorare le condizioni all'interno degli incubatori2 CO. 
  • DeviceLink HUB effettua il monitoraggio della temperatura della camera, dei livelli di gas, degli allarmi e degli avvisi dalla connessione di uscita dati dell'incubatore, RS-232 o USB 
  • Alarms and notifications are also sent to the user by email and mobile push notification
  • DeviceLink Hub è un accessorio opzionale per i modelli con l'interfaccia touchscreen iCAN
  • DeviceLink Hub è disponibile nelle seguenti regioni
    • Stati Uniti e Canada
    • I 28 membri dell'Unione Europea
    • Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 6.5 cu. ft.
Certificazione/Conformità UL, cUL, CE
Uscite dati USB e 4-20 mA opzionale
Descrizione Incubatore singolo da 184l
Capacità (sistema metrico) 184 L
Materiale camera Acciaio inox lucidato
Intervallo di concentrazione CO2 0 to 20%
Tecnologia sensore CO2 TC Sensor
Convection Type Water-jacketed
Lighting LED
Materiale Stainless Steel
No. of Places 16
N. di ripiani 3 std./16 max.
Controllo dell'ossigeno Non incluso
Umidità relativa >90% a 37 °C
Temperature Range (Metric) Da temperatura ambiente +5° a 50°C
Tipo CO2 Incubator
Dimensioni interne (L x P x A) 20.0 x 21.3 x 26.8 in. (50.8 x 54.1 x 68.1 cm)
Dimensioni (L x P x A) 25 x 26 x 39.5 in. (63.5 x 66 x 100.3 cm)
Peso (sistema imperiale) 365 lb.
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Tensione 230 V