Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ CO2 Incubator, 184 L, Polished Stainless Steel
Codice prodotto. 10295202
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
230 V
Tecnologia sensore CO2:
Sensore IR
TC Sensor
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione Tecnologia sensore CO2 Dimensione della confezione
10295202 230 V TC Sensor Pezzo
11726549 230 V Sensore IR Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 10295202 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 371
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13425.00€
    12500.00€ / pezzi 1
    Risparmia 925.00€
    6% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Experience continuous protection against unwanted airborne contaminants, and an on-demand, high-temperature sterilization cycle that simplifies routine cleaning.
Experience complete contamination control and dependable long-term performance. Thermo Scientific™ Steri-Cycle CO2 Incubators offer precise direct-heat temperature control with choice of TC (thermal conductivity) or IR (infrared) sensor and convenient high-temperature decontamination cycle. Our reliable direct-heat Steri-Cycle CO2 incubator features a unique in-chamber HEPA air filtration system—which provides continuous protection against unwanted airborne contaminants—and an on-demand, high-temperature sterilization cycle that simplifies routine cleaning.
Camera termica a calore diretto
  • La camera con capacità da 184 l (6.5 piedi cubi) offre ampio spazio per le colture e l'ambiente ideale per le applicazioni di coltura cellulare
  • Sportello destro incernierato standard, sportello reversibile installato in sede disponibile
  • La camera con superficie interna in acciaio inox lucidato è progettata con angoli arrotondati per semplificare la pulizia
  • Vaschetta di umidificazione rimovibile
  • La ventola della camera distribuisce delicatamente aria all'interno della camera, garantendo condizioni omogenee
  • I solidi ripiani in acciaio inox e i relativi supporti possono essere rimossi senza utensili
Ciclo di sterilizzazione a 140 °C
  • Il ciclo di sterilizzazione notturno a richiesta a 140°C (14 ore) semplifica la pulizia ed elimina la necessità di autoclavaggio separato e del riassemblaggio dei componenti
  • Elimina in modo efficace batteri, muffe, lieviti e micoplasmi dalle superfici interne
Sistema a flusso d'aria per la filtrazione HEPA ISO classe 5
  • La filtrazione dell'aria con filtro HEPA integrato nella camera filtra continuamente l'intero volume della camera ogni 60 secondi
  • Raggiunge una qualità dell'aria di classe ISO in 5 minuti 5 dopo l'apertura dello sportello
  • Protezione continua mediante la riduzione al minimo del deposito di agenti contaminanti presenti nell'aria sulle superfici interne
Sensori e sonde in situ studiati per il monitoraggio preciso
  • Scelta di sensore CO2 a TC (conducibilità termica) per funzionamento lungo e affidabile o sensore CO2 a IR (infrarossi) per il monitoraggio nei casi in cui l'umidità e la temperatura sono meno prevedibili
  • Doppie sonde termiche per la protezione da sovratemperatura
  • Visualizzazione dell'umidità relativa facoltativa per il monitoraggio dei livelli di umidità per evitare “l'asciugatura”
Controllo con microprocessore Enviro-Scan
  • Display a LED alfanumerico di facile utilizzo
  • Comandi flessibili e intuitivi con centro messaggi che include messaggi di stato del processo e di allarme
  • Attivazione/disattivazione segnale acustico, codice d'accesso, allarme tracciamento valori alti o bassi configurabili
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 6.5 piedi cubi
Certificazione/Conformità UL, cUL, CE, Class I Medical Device
Uscite dati 4-20 mA facoltativo
Capacità (sistema metrico) 184 l
Materiale camera Acciaio inox lucidato
Intervallo di concentrazione CO2 0 to 20%
Tecnologia sensore CO2 TC Sensor
Convection Type Air-jacketed
Lighting LED
Materiale Stainless Steel
No. of Places 16
N. di ripiani 3 std./16 max.
Controllo dell'ossigeno Non disponibile
Umidità relativa >90% a 37 °C
Temperature Range (Metric) Temperatura ambiente da +5° a 50 °C
Tipo CO2 Incubator
Sorgente umidità Bollitore per acqua
Dimensioni interne (L x P x A) 20 x 21.3 x 26.8 in. (50.8 x 54.1 x 68.1 cm)
Dimensioni (L x P x A) 25 x 26.3 x 39.5'' (63.5 x 66.8 x 100.3 cm)
Peso (sistema imperiale) 260 libbre
Requisiti elettrici 230 V 50/60 Hz
Tensione 230 V