Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 Incubator, 165 L, Copper
Catalog Number 15321085
Click to view available options
Tensione:
230 V
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
CO2 Sensor: TC Sensor; Temperature Range: Ambient +3° to 55°C
Achieve your next breakthrough. The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next. Our CO2 incubators with pure copper interior chambers provide the ideal in-vitro environment.
Camera termica a calore diretto
  • 165 l (5.8 piedi cubi) Camera in 100% rame con ingombro ridotto, facilmente impilabile
  • Sportello destro incernierato standard, invertibile sul campo da tecnici specializzati
Flusso d'aria attivo THRIVE 
  • La ventola della camera distribuisce delicatamente aria pulita e umidificata per garantire  condizioni omogenee
  • Recupero rapido di tutti i parametri in massimo 10 minuti per condizioni stabili di coltura
  • La funzione di arresto automatico disattiva la ventola durante l'apertura degli sportelli per ridurre al minimo lo scambio d'aria
Filtrazione HEPA ISO classe 5
  • Il filtro HEPA della camera filtra l'intero volume di aria ogni 60 secondi
  • La qualità dell'aria della camera ISO classe 5 viene raggiunta nella camera di coltura in soli 5 minuti
  • La protezione continua riduce al minimo il deposito sulle superfici interne dei contaminanti presenti nell'aria
Serbatoio di umidificazione integrato con coperchio
  • Il serbatoio dell'acqua riscaldata direttamente garantisce livelli stabili ed elevati di umidità relativa, impedendo l'essiccazione delle colture
  • Il coperchio impedisce il deposito di particelle e versamenti di terreni nel serbatoio, per un'acqua sempre pulita
  • L'acqua di separazione offre una camera di incubazione senza condensa, limitando le aree di riproduzione dei contaminanti
  • Recupero dell'umidità 5 volte più rapido rispetto ai tradizionali modelli di vaschette dell'acqua
  • Facile gestione dell'acqua: il serbatoio di umidificazione può essere riempito o svuotato senza rimuovere i ripiani o le colture
  • Il sensore di livello dell'acqua segnala la necessità di rifornimento
Ciclo di sterilizzazione ad alta temperatura Steri-Run su richiesta
  • Il ciclo notturno, convalidato in modo indipendente, garantisce la completa eliminazione di tutti i contaminanti biologici
  • Ciclo a 180°C per una sterilizzazione uniforme a 12 fasi su tutte le superfici della camera
  • Semplifica la pulizia ed elimina la necessità di un autoclavaggio separato e del riassemblaggio dei componenti
Controllo con touchscreen iCAN intuitivo e interattivo  
  • Luminoso schermo a LED per monitorare tutte le interazioni dell'incubatore
  • Consente di visualizzare i cambiamenti dell'ambiente di coltura con grafici delle prestazioni, registri degli errori e dell'utilizzo
  • Visualizzazione di pratici messaggi per l'utente e di promemoria per una facile navigazione
  • Possibilità di selezionare varie lingue per un utilizzo più semplice: inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, giapponese e mandarino
Sensori e sonde in situ studiati per un controllo preciso
  • Doppie sonde termiche per la protezione da sovratemperatura con backup operativo
  • Sensore CO a conducibilità termica (TC)2 con compensazione rH progettato per un rapido recupero e un funzionamento stabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Capacità (sistema imperiale) 5.8 cu. ft.
Certificazione/Conformità CE, CSA
Uscite dati USB, and optional 4-20mA
Descrizione Single 165L incubator, standard model
Capacità (sistema metrico) 165 L
Materiale camera Copper
Intervallo di concentrazione CO2 1 to 20%
Tecnologia sensore CO2 TC Sensor
Lighting LED
Controllo dell'ossigeno Optional 1 to 21% or 5 to 90%
Umidità relativa <93% at 37°C
Temperature Range (Metric) Ambient +3° to 55°C
Tipo Incubator
Sorgente umidità Integrated reservoir
Dimensioni interne (L x P x A) 22.7 x 18.5 x 23.9 in. (57.6 x 47 x 60.7 cm)
Dimensioni (L x P x A) 34.6 x 25.1 x 35.4 in. (88 x 63.7 x 90 cm)
Peso (sistema imperiale) 183 lb.
Tensione 230 V