Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 Incubatore con camera in acciaio inox
Codice prodotto. 15383012
Cambia vista
Click to view available options
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tensione unitSize
15383012 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 15383012 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51030534
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Per ottenere risultati importanti. Questo incubatore CO2 garantisce affidabilità di prestazione, facilità d'uso e il valore richiesto per supportare un'ampia gamma di esigenze di coltura.
Per ottenere risultati importanti. L'incubatore Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 Gli incubatori con camera in acciaio inox sono progettati appositamente per garantire affidabilità di prestazioni, facilità di utilizzo e il valore necessario per soddisfare una serie di esigenze di coltura, dalla ricerca di base alle applicazioni più complesse e all'avanguardia, per essere sempre pronti al passo successivo. Soluzioni migliori per una crescita ottimale delle cellule. I nostri incubatori a CO2 con camere interne in acciaio inox anticorrosione offrono l'ambiente in vitro ideale.
Camera termica a calore diretto
  • Camera in acciaio inox elettrolucidato da 165 l (5.8 piedi cubi) a ingombro ridotto, facilmente impilabile
  • Sportello destro incernierato standard, invertibile sul campo da tecnici specializzati
Flusso d'aria attivo THRIVE
  • La ventola della camera distribuisce delicatamente aria pulita e umidificata per garantire condizioni omogenee
  • Recupero rapido di tutti i parametri in massimo 10 minuti per condizioni stabili di coltura
  • La funzione di arresto automatico disattiva la ventola durante l'apertura degli sportelli per ridurre al minimo lo scambio d'aria
Filtrazione HEPA ISO classe 5
  • Il filtro HEPA della camera filtra l'intero volume di aria ogni 60 secondi
  • La qualità dell'aria della camera ISO classe 5 viene raggiunta nella camera di coltura in soli 5 minuti
  • La protezione continua riduce al minimo il deposito sulle superfici interne dei contaminanti presenti nell'aria
Serbatoio di umidificazione integrato con coperchio
  • Il serbatoio dell'acqua riscaldata direttamente garantisce livelli stabili ed elevati di umidità relativa, impedendo l'essiccazione delle colture
  • Il coperchio impedisce il deposito di particelle e versamenti di terreni nel serbatoio, per un'acqua sempre pulita
  • L'acqua di separazione offre una camera di incubazione senza condensa, limitando le aree di riproduzione dei contaminanti
  • Recupero dell'umidità 5 volte più rapido rispetto ai tradizionali modelli di vaschette dell'acqua
  • Facile gestione dell'acqua: il serbatoio di umidificazione può essere riempito o svuotato senza rimuovere i ripiani o le colture
  • Il sensore di livello dell'acqua segnala la necessità di rifornimento
Ciclo di sterilizzazione ad alta temperatura Steri-Run su richiesta
  • Il ciclo notturno, convalidato in modo indipendente, garantisce la completa eliminazione di tutti i contaminanti biologici
  • Ciclo a 180°C per una sterilizzazione uniforme a 12 fasi su tutte le superfici della camera
  • Semplifica la pulizia ed elimina la necessità di un autoclavaggio separato e del riassemblaggio dei componenti
Controllo con touchscreen iCAN intuitivo e interattivo
  • Luminoso schermo a LED per monitorare tutte le interazioni dell'incubatore
  • Consente di visualizzare i cambiamenti dell'ambiente di coltura con grafici delle prestazioni, registri degli errori e dell'utilizzo
  • Visualizzazione di pratici messaggi per l'utente e di promemoria per una facile navigazione
  • Possibilità di selezionare varie lingue per un utilizzo più semplice: inglese, spagnolo, tedesco, francese, italiano, giapponese e mandarino
Soluzione di monitoraggio wireless
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, la nostra soluzione facile da installare, funziona con il Thermo Fisher Cloud per il monitoraggio delle condizioni all'interno degli incubatori a CO2
  • DeviceLink HUB monitora la temperatura della camera, i livelli di gas, gli allarmi e gli avvisi dalla connessione in uscita dei dati dell'incubatore, RS-232 o USB 
  • Alarms and notifications are also sent to the user by email and mobile push notification
  • DeviceLink HUB è un accessorio opzionale per modelli con l'interfaccia touchscreen iCAN
  • DeviceLink HUB è disponibile nelle seguenti regioni
    • Stati Uniti e Canada
    • 28 membri dell'Unione Europea
    • Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera
Sensori e sonde in situ studiati per un controllo preciso
  • Doppie sonde termiche per la protezione da sovratemperatura con backup operativo
  • Sensore CO a conducibilità termica (TC)2 con compensazione rH progettato per un rapido recupero e un funzionamento stabile
Dati per gli ordini
  • Per configurare i modelli a 230 V in tri-gas con controllo O2 , ordinare 51901145 per il controllo 1-21% e 51901146 per il controllo 5-90%.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 5.8 piedi cubi
Certificazione/Conformità CE, CSA
Uscite dati USB e 4-20 mA opzionale
Descrizione Incubatore singolo da 165 l, modello standard
Capacità (sistema metrico) 165 l
Materiale camera Acciaio inox elettrolucidato
Intervallo di concentrazione CO2 Da 1 a 20%
Tecnologia sensore CO2 Sensore IR
Lighting LED
Materiale Stainless Steel
Intervallo di concentrazione O2 Optional 1 to 21% or 5 to 90%
Controllo dell'ossigeno Opzionale 1-21% o 5-90%
Umidità relativa ≥93% a 37°C
Temperature Range (Metric) Da temperatura ambiente +3° a 55°C
Tipo CO2 Incubator
Sorgente umidità Serbatoio d'acqua integrato con coperchio
Dimensioni interne (L x P x A) 57.6 x 47 x 60.7 cm (22.7 x 18.5 x 23.9 in)
Dimensioni (L x P x A) 88 x 63.7 x 90 cm (34.6 x 25.1 x 35.4 in)
Peso (sistema imperiale) 183 libbre
Tensione 230 V