Learn More
Thermo Scientific™ Incubatore Forma™ Steri-cycle™ i160 a CO2 con sistema Cell Locker™
Camere protette per le cellule più sensibili. Una vera e propria rivoluzione nella gestione delle colture cellulari che massimizza la sicurezza del campione.
Marca: Thermo Scientific™ 51032173
Dettagli aggiuntivi : Peso : 94.00000kg
Descrizione
L'incubatore a CO2 Forma™ Steri-cycle™ i160 Thermo Scientific™ con sistema Thermo Scientific™ Cell Locker™ è una soluzione innovativa costituita da camere protette rimovibili e progettata per migliorare l'efficienza e la sicurezza per le colture sensibili. La camera dell'incubatore è suddivisa in sei camere singole autoclavabili in policarbonato per isolare singoli tipi di cellule o progetti. Ogni camera Cell Locker è dotata di filtri a membrana doppi da 0.2 μm che permettono la circolazione dell'aria ma escludono i contaminanti microbici. Quando una camera Cell Locker viene aperta, le altre restano stabili, preservando l'ambiente in vitro.
Incubatore a CO2 con sistema Cell Locker
- Camera interna da 165 l con la nuova configurazione con sportello interno a tenuta di gas a 6 segmenti e 3 ripiani progettati per accogliere 6 singole camere Cell Locker.
- Scelta tra acciaio inox elettrolucidato o puro rame al 100% per l'interno della camera.
- Sensore IR resistente alla temperatura, senza bulbo per CO2 (IR180Si).
- Tecnologia di circolazione dell'aria THRIVE per maggiore stabilità, rigorosa uniformità e recupero rapido.
- La filtrazione HEPA di Classe ISO 5 offre una qualità dell'aria interna conforme ai requisiti per camera bianca.
- L'interfaccia touchscreen iCAN Thermo Scientific fornisce uno strumento di monitoraggio immediato ben visibile e la visualizzazione dei dati completi per monitorare tutte le interazioni e i parametri dell'incubatore.
- Il ciclo di sterilizzazione a 180 °C on-demand Thermo Scientific Steri-Run, eseguito di notte, garantisce la sterilizzazione totale della camera con un livello di sicurezza sterilità (SAL) 12 (escluse camere Cell Locker)
Stabilità delle condizioni
- Le colture permangono più tempo in condizioni che meglio riproducono lo stato in vivo.
- Quando una camera Cell Locker viene aperta, le altre camere Cell Locker mantengono condizioni stabili, preservando l'ambiente in vitro.
- Le condizioni restano stabili entro queste deviazioni ambientali: temperatura +/-0.3 °C e umidità +/-3%, CO2 +/-0.2%.
- Per ottenere risultati coerenti, l'uniformità in ogni camera Cell Locker è +/-0.3 °C
- Rispetto al design a sportello singolo in vetro standard, il calo di temperatura nella camera Cell Locker aperta è ridotto del 50%.
- Con il sistema Cell Locker, il consumo di gas dovuto all'apertura di uno sportello è ridotto del 50%, il che si traduce in un risparmio di tempo e denaro.
Protezione dei campioni
- Le camere singole ottimizzano la sicurezza proteggendo dai costi elevati derivanti dalla contaminazione incrociata.
- Ogni singola camera Cell Locker costituisce un'efficace camera di quarantena.
- I doppi filtri a membrana da 0.2 μm consentono la circolazione dell'aria ma escludono i contaminanti microbici.
- Il filtro a membrana sostituibile da 0.2 μm ha una dimensione dei pori effettiva di 0.02 μm per il filtraggio dell'aria ed è idrofobico, oleofobico, resistente ai solventi organici e testato per sicurezza biologica e bassa citotossicità.
- Test di terze parti indipendenti convalidano la protezione contro i microrganismi circolanti (nell'uso conforme alle istruzioni)
Flessibilità d'uso
- Il sistema Cell Locker può essere configurato per adattarsi alle esigenze specifiche del laboratorio.
- Consente di tenere separati entro uno spazio comune nell'incubatore tipi di cellule, campioni, utenti o progetti diversi.
- Ogni camera Cell Locker può contenere 9 fiasche per coltura cellulare T-75, 20 piastre a 6 pozzetti, oppure 24 piastre a 96 pozzetti.
- Capsule e fiasche possono essere rimosse singolarmente su un vassoio di lavoro o all'interno dell'intera camera Cell Locker con coperchio per trasporto opzionale, proteggendo i campioni dall'aria esterna.
- È possibile far scorrere le guide del vassoio verso l'esterno per ottenere accesso ai contenitori di coltura, oppure rimuovere l'intero vassoio.
- La camera Cell Locker può essere disinfettata manualmente o sterilizzata in autoclave.
Order Info
Se non incluse, ordinare le camere Cell Locker separatamente. 50151650 è una camera Cell Locker singola con filtri a membrana, vassoio di lavoro in acciaio inox e coperchio per trasporto. 50154739 è una singola camera Cell Locker con filtri a membrana, vassoio di lavoro in rame e coperchio per trasporto
Specifica
5.8 cu. ft. | |
USB e 4-20 mA opzionale | |
165 L/Chamber | |
Da 1 a 20% | |
LED | |
53 | |
Opzionale 1-21% o 5-90% | |
Temperatura ambiente da +3 a 55 °C | |
Serbatoio d'acqua integrato con coperchio | |
88 x 63.7 x 90 cm (34.6 x 25.1 x 35.4 in) | |
230 V 50/60 Hz |
CE, CSA | |
Singola camera in acciaio inox da 165 l configurata per sistema Cell Locker (camere Cell Locker da ordinare separatamente) | |
Acciaio inox elettrolucidato | |
IR180SI | |
Stainless Steel | |
Optional 1 to 21% or 5 to 90% | |
≥93% a 37 °C | |
CO2 Incubator | |
57.6 x 47 x 60.7 cm (22.7 x 18.5 x 23.9 in) | |
183 lb. |