Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 Incubatore con camera in acciaio inox
Descrizione
Per ottenere risultati importanti. L'incubatore Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i160 CO2 Gli incubatori con camera in acciaio inox sono progettati appositamente per garantire affidabilità di prestazioni, facilità di utilizzo e il valore necessario per soddisfare una serie di esigenze di coltura, dalla ricerca di base alle applicazioni più complesse e all'avanguardia, per essere sempre pronti al passo successivo. Soluzioni migliori per una crescita ottimale delle cellule. I nostri incubatori a CO2 con camere interne in acciaio inox anticorrosione offrono l'ambiente in vitro ideale.
- Camera in acciaio inox elettrolucidato da 165 l (5.8 piedi cubi) a ingombro ridotto, facilmente impilabile
- Sportello destro incernierato standard, invertibile sul campo da tecnici specializzati
Flusso d'aria attivo THRIVE
- La ventola della camera distribuisce delicatamente aria pulita e umidificata per garantire condizioni omogenee
- Recupero rapido di tutti i parametri in massimo 10 minuti per condizioni stabili di coltura
- La funzione di arresto automatico disattiva la ventola durante l'apertura degli sportelli per ridurre al minimo lo scambio d'aria
- Il filtro HEPA della camera filtra l'intero volume di aria ogni 60 secondi
- La qualità dell'aria della camera ISO classe 5 viene raggiunta nella camera di coltura in soli 5 minuti
- La protezione continua riduce al minimo il deposito sulle superfici interne dei contaminanti presenti nell'aria
Serbatoio di umidificazione integrato con coperchio
- Il serbatoio dell'acqua riscaldata direttamente garantisce livelli stabili ed elevati di umidità relativa, impedendo l'essiccazione delle colture
- Il coperchio impedisce il deposito di particelle e versamenti di terreni nel serbatoio, per un'acqua sempre pulita
- L'acqua di separazione offre una camera di incubazione senza condensa, limitando le aree di riproduzione dei contaminanti
- Recupero dell'umidità 5 volte più rapido rispetto ai tradizionali modelli di vaschette dell'acqua
- Facile gestione dell'acqua: il serbatoio di umidificazione può essere riempito o svuotato senza rimuovere i ripiani o le colture
- Il sensore di livello dell'acqua segnala la necessità di rifornimento
Ciclo di sterilizzazione ad alta temperatura Steri-Run su richiesta
- Il ciclo notturno, convalidato in modo indipendente, garantisce la completa eliminazione di tutti i contaminanti biologici
- Ciclo a 180°C per una sterilizzazione uniforme a 12 fasi su tutte le superfici della camera
- Semplifica la pulizia ed elimina la necessità di un autoclavaggio separato e del riassemblaggio dei componenti
- Luminoso schermo a LED per monitorare tutte le interazioni dell'incubatore
- Consente di visualizzare i cambiamenti dell'ambiente di coltura con grafici delle prestazioni, registri degli errori e dell'utilizzo
- Visualizzazione di pratici messaggi per l'utente e di promemoria per una facile navigazione
- Possibilità di selezionare varie lingue per un utilizzo più semplice: inglese, spagnolo, tedesco, francese, italiano, giapponese e mandarino
Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, la nostra soluzione facile da installare, funziona con il Thermo Fisher Cloud per il monitoraggio delle condizioni all'interno degli incubatori a CO2 .
- DeviceLink HUB monitora la temperatura della camera, i livelli di gas, gli allarmi e gli avvisi dalla connessione in uscita dei dati dell'incubatore, RS-232 o USB
- Alarms and notifications are also sent to the user by email and mobile push notification
- DeviceLink HUB è un accessorio opzionale per modelli con l'interfaccia touchscreen iCAN
- DeviceLink HUB è disponibile nelle seguenti regioni
- Stati Uniti e Canada
- 28 membri dell'Unione Europea
- Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera
- Doppie sonde termiche per la protezione da sovratemperatura con backup operativo
- Sensore CO a conducibilità termica (TC)2 con compensazione rH progettato per un rapido recupero e un funzionamento stabile
- Per configurare i modelli a 230 V in tri-gas con controllo O2 , ordinare 51901145 per il controllo 1-21% e 51901146 per il controllo 5-90%.
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema imperiale) | 5.8 piedi cubi |
| Certificazione/Conformità | CE, CSA |
| Uscite dati | USB e 4-20 mA opzionale |
| Descrizione | Incubatore a camera singola Forma Steri-cycle i160 CO2 |
| Capacità (sistema metrico) | 165 l |
| Materiale camera | Acciaio inox elettrolucidato |
| Intervallo di concentrazione CO2 | Da 1 a 20% |
| Tecnologia sensore CO2 | TC Sensor |
| Lighting | LED |
| Materiale | Stainless Steel |
| Vedi altri risultati |