Learn More
Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 CO2 Incubator, 255 L
Codice prodotto. 17164971
Cambia vista
Click to view available options
Requisiti elettrici:
230 V, 50/60 Hz
Materiale camera:
Acciaio inox elettrolucidato
Copper
Tecnologia sensore CO2:
Sensore IR
TC Sensor
Temperature Range (Metric):
Ambient +3° to 55°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Requisiti elettrici Materiale camera Tecnologia sensore CO2 Temperature Range (Metric) unitSize
17164971 230 V, 50/60 Hz Copper TC Sensor Ambient +3° to 55°C Pezzo
17174971 230 V, 50/60 Hz Acciaio inox elettrolucidato TC Sensor Ambient +3° to 55°C Pezzo
17104981 230 V, 50/60 Hz Copper Sensore IR Ambient +3° to 55°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 17164971 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51033594
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next.
Achieve your next breakthrough. The Thermo Scientific™ Forma™ Steri-Cycle™ i250 CO2 incubator is specifically designed to deliver the performance reliability, ease of operation, and value required to support a range of culturing needs from basic research to the demanding, leading-edge applications, so you're ready for whatever comes next. Better solutions for optimal cell growth. Our CO2 incubators with non-corrosive stainless-steel or copper interior chambers provide the ideal in-vitro environment. Large 255L capacity provides space for high throughput applications and accommodates spaces for culture devices for larger sample output.
Direct heat chamber
  • 255 L (9.0 cu.ft.) electropolished stainless steel or copper chamber with compact footprint, easily stackable
  • Standard left-hand door swing, field reversible by qualified service support
 THRIVE active airflow
  • In-chamber fan gently distributes clean, humidified air throughout the chamber ensuring homogeneous conditions
  • Fast recovery of all parameters in 10 minutes or less for stable culturing conditions
  • Auto-stop function disables fan operation during door openings to minimize air exchange
  • ISO Class 5 HEPA filtration
  • In-chamber HEPA continuously filters the entire chamber air volume every 60 seconds
  • ISO Class 5 clean room air quality is achieved in the culture chamber within 5 minutes
  • Continuous protection minimizes airborne contaminants settling on interior surfaces
Covered Integrated humidity reservoir
  • Directly heated water reservoir provides stable high relative humidity levels, preventing culture desiccation
  • Cover limits particles and spilled media from settling into the reservoir, keeping water clean
  • Separating water provides a condensation free incubation chamber, limiting areas for contaminants to breed
  • 5X faster humidity recovery than traditional water pan designs
  • Easy water handling: humidity reservoir may be filled or drained without removing shelves or cultures
  • Water level sensor indicates when a refill is needed
  • Steri-Run on-demand high temperature sterilization cycle
  • Independently validated overnight cycle ensures complete elimination of all biological contaminants
  • 180°C cycle designed for uniform 12-log sterilization on all chamber surfaces
  • Simplifies cleaning and eliminates the need for separate autoclaving and reassembly of components
  • Intuitive, interactive iCAN™ touchscreen control
  • Bright LED screen to monitor all incubator interactions
  • Provides visibility to changes in culture environment with performance trend graphing, error and usage logs
  • Convenient on-screen user prompts and reminders for easy navigation
  • Selectable languages simplify operation: English, Spanish, German, French, Italian, Japanese and Mandarin
Wireless Monitoring Solution
  • Thermo Scientific™ DeviceLink HUB™, our easy-to-install solution, works with the Thermo Fisher Cloud to monitor conditions inside your CO2 incubators.
  • DeviceLink HUB monitors chamber temperature, gas levels, alarms, and alerts from the incubator data output connection, RS-232 or USB
  • Alarms and notifications are also sent to the user by email and mobile push notification
  • DeviceLink HUB is an optional accessory for models with the iCAN touchscreen interface
  • DeviceLink HUB is available in the following regions
  • United States and Canada
  • 28 members of the European Union
  • Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland
  • In situ sensors and probes designed for precise control
  • Dual temperature probes for over temperature protection with operational back up
  • Thermal conductivity (TC) CO2 sensor with rH compensation designed for fast recovery and stable operation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Capacità (sistema imperiale) 9.0 cu. ft.
Uscite dati USB, and optional 4-20 mA
Descrizione Forma Steri-Cycle i250 single CO2 Incubator
Capacità (sistema metrico) 255 L
Materiale camera Copper
Tecnologia sensore CO2 TC Sensor
Lighting LED
Materiale Stainless Steel (18/8)
Controllo dell'ossigeno Optional 1 to 21% or 5 to 90%
Umidità relativa <93% at 37°C
Temperature Range (Metric) Ambient +3° to 55°C
Tipo CO2 Incubator
Sorgente umidità Covered integrated water reservoir
Dimensioni interne (L x P x A) 24.8 x 23.9 x 26.4 in. (62.9 x 60.7 x 67 cm)
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.