Learn More
Epredia™ Formal-Fixx™
Codice prodotto. 10415625 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
3.8 L concentrate (19 L total)
Product Type:
Fixative
Dimensione della confezione:
3.80L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Product Type unitSize
10415625 3.8 L concentrate (19 L total) Fixative 3.80L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10415625 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 6764255
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Acquire amazing results with Epredia™ Formal-Fixx™, which is excellent for immunochemistry.
  • Enhances H&Es and special stains
  • Minimizes the need to enzyme digest
  • Reduces protein cross-linking
  • Produces well-defined nuclear detail
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Fixative
Quantità 3.8 L concentrate (19 L total)