Learn More
Formaldehyde 2,4-Dinitrophenylhydrazone, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Formaldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone (DNPH) |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6N4O4/c1-8-9-6-3-2-5(10(12)13)4-7(6)11(14)15/h2-4,9H,1H2 |
| Peso formulazione | 210.0389 |
| Percent Purity | >95% |