Learn More
Formaldehyde, 36.5 to 38%, Reagent grade, For ACS analysis, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11450612 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11450612 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11450612 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219404780
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Specifica
Materiale o nome chimico Formaldehyde
Nota nome For ACS analysis
CAS 50-00-0
Colore Clear colorless
Densità 1.04g/cm3 at 20°C
Formula molecolare CH2O
Numero MDL MFCD00003274
Quantità 100 mL
Sinonimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
InChI Key WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=O
IUPAC Name formaldeide
Molecular Weight (g/mol) 30.03
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
Peso formulazione 30.03
Percent Purity 36.5 to 38%
Grado Reagent
Forma fisica Liquid