Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyde, 37% in aq. soln., ACS, 36.5-38.0%, stab. with 10-15% methanol
Codice prodotto. 11357638
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 x 4 L
Dimensione della confezione:
16L
1L
4L
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11357638 1 L 1L
11484990 500 mL 500mL
11387638 1 L 1L
15496105 4 x 1 L 1L
11367638 4 L 4L
11377638 4 x 4 L 16L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11357638 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 033314.K2
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 50-00-0 | CH2O | 30.03 g/mol
Formaldehyde is used as a denaturant in formaldehyde-agarose gel electrophoresis of RNA. It is also used in fiber board, plywood, cigarette smoke, fuel burning appliances, kerosene space heaters and in photography. It acts as a precursor in the manufacturing of automobiles and is used to make components for transmissions, electrical systems, engine blocks, door panels, axles and brake shoes. It serves as a disinfectant. It is also an ingredient in glues and is used as a preservative in medical laboratories, as an embalming fluid and as a sterilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-00-0
Formula molecolare CH2O
Molecular Weight (g/mol) 30.03
Numero MDL MFCD00003274
InChI Key WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC Name formaldeide
SMILES C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Formaldehyde
Nota nome For ACS analysis
Punto di fusione −15°C
Colore Colorless
Densità 1.083 g/mL
Punti di ebollizione 97°C
Punto d'infiammabilità 60°C (140°F)
Intervallo percentuale saggio 36.5-38.0%
Odore Pungent
Note percentuale saggio Stab. with 10 to 15% methanol
Formula lineare HCHO
Indice di rifrazione 1.3765
Quantità 1 L
Numero UN UN1198
Beilstein 1209228
Indice di Merck 14,4235
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 30.03
Percent Purity 36.5 to 38.0%
Grado ACS
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formaldehyde, 37% in aqueous solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Methanol