Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyde, 37% w/w aq. soln., stab. with 7-8% methanol
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Formaldehyde is used as a denaturant in formaldehyde-agarose gel electrophoresis of RNA. It is also used in fiber board, plywood, cigarette smoke, fuel burning appliances, kerosene space heaters and in photography. It acts as a precursor in the manufacturing of automobiles and used to make components for the transmission, electrical system, engine block, door panels, axles and brake shoes. It serves as a disinfectant. It also plays an ingredient in glues and as a preservative in medical laboratories as embalming fluid and as a sterilizer.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Formaldehyde |
| Nota nome | stabilized with 7 to 8% methanol |
| Punto di fusione | −15°C |
| Densità | 1.083 |
| Punti di ebollizione | 97°C |
| Punto d'infiammabilità | 66°C (151°F) |
| Odore | Pungent |
| Formula lineare | HCHO |
| Indice di rifrazione | 1.3765 |
| Quantità | 2500 mL |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Formaldehyde, 37% w/w in aqueous solution
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H350-Può provocare il cancro.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, methanol