Learn More
Formaldehyde (37% w/w aq. soln., Stabilized 7-8% of Methanol), TRC
Codice prodotto. 30007838
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30007838 1 L 1L
30004982 250 mL 250mL
30004825 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007838 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF6913501L
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-00-0
Formula molecolare C H2 O
Molecular Weight (g/mol) 30.03
Sinonimo Formaldehyde, Methanal, BFV, F-gen, FM 282, FS 850A, Fannoform, Floguard 1015, Fordor, Formaldehyde-12C, Formalin, Formalin LM, Formalin Taisei, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Fyde, Lysoform, Methaldehyde, Methyl aldehyde, Methylene oxide, Morbicid, NSC 298885, Optilyse, Oxomethane, Oxymethylene, Paraform, Superlysoform
IUPAC Name formaldehyde
SMILES C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Formaldehyde
Quantità 1 L
InChI Formula InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2
Peso formulazione 30.0106
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Formaldehyde 37%