Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyde, 37 wt% sol. in water, stab. with 5-15% methanol
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
- Formaldehyde (formalin) is an organic compound used for crosslinking proteins in biological samples such as tissue sections, culture cells, and whole specimens
- Formaldehyde is an intermediate in the combustion of methane and can exist in many forms
- It is a volatile, colorless liquid; that can be stored long-term in appropriate containers
- Comes stabilized in solution with methanol
Applications
- It May be used in pain research for induction of pain and inflammation
- Monomeric formaldehyde is formulated especially for laboratory applications
- Commonly used in RNA isolation as a denaturant
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Formaldehyde |
| Nota nome | 37 wt% Solution in Water, Stabilized with 10 to 15% Methanol |
| CAS | 50-00-0, 7732-18-5, 67-56-1 |
| Punto di fusione | -15.0°C |
| Colore | Clear |
| Densità | 1.0830g/mL |
| Punti di ebollizione | 97.0°C |
| Punto d'infiammabilità | 50°C |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula molecolare | CH2O |
| Show More |
Safety and Handling
- Formaldehyde, 37 wt% solution, stabilized with methanol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Methylalcohol