Learn More
Thermo Scientific Chemicals Formaldehyde, 4% in PBS
Codice prodotto. 15423179
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15423179 500 mL 500mL
15413179 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15423179 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J60401.AP
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Formaldehyde, used as an embaliming agent due to its ability to crosslink primary amino groups in proteins through a methylene linkage, Formaldehyde is also used in numerous industrial applications and organic syntheses. | CAS: 50-00-0 | CH2O | 30.03 g/mol
Formaldehyde, used as an embaliming agent due to its ability to crosslink primary amino groups in proteins through a methylene linkage, Formaldehyde is also used in numerous industrial applications and organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-00-0
Formula molecolare CH2O
Molecular Weight (g/mol) 30.03
Numero MDL MFCD00003274
InChI Key WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo formalin, methanal, formol, methylene oxide, paraformaldehyde, oxomethane, paraform, formic aldehyde, oxymethylene, methyl aldehyde
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC Name formaldeide
SMILES C=O
Specifica
Materiale o nome chimico Formaldehyde
Forma fisica Liquid
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 500 mL
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol,acetone,and ether.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formaldehyde, 4% in PBS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde