Learn More
Formaldehyde, Extra Pure, Solution 37-41%, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10231622 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Plastic container
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
25L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10231622 1 L HDPE plastic bottle 1L
10630813 500 mL HDPE plastic bottle 500mL
10160052 2.5 L HDPE plastic bottle 2.50L
10170052 25 L Plastic container 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10231622 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore F/1501/PB15
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CH2O, CAS Number-50-00-0, 2.5L, 97 deg.C, CHEBI:16842, Colorless, 30.02g/mol, WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N, formaldehyde, -15 deg.C, 3274, 30.026, HDPE plastic bottle, 3 to 4.2, Liquid, 712, C-O, > 1.0, 2mbar at 20 deg.C | CAS: 50-00-0 | CH2O | 30.03 g/mol
CH2O, CAS Number-50-00-0, 2.5L, 97 deg.C, CHEBI:16842, Colorless, 30.02g/mol, WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N, formaldehyde, -15 deg.C, 3274, 30.026, HDPE plastic bottle, 3 to 4.2, Liquid, 712, C-O, > 1.0, 2mbar at 20 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 50-00-0
Formula molecolare CH2O
Molecular Weight (g/mol) 30.03
Numero MDL MFCD00003274
InChI Key WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 712
ChEBI CHEBI:16842
IUPAC Name formaldeide
SMILES C=O
Specifica
Imballaggio HDPE plastic bottle
Pressione del vapore 2mbar at 20°C
Densità vapore > 1.0
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
pH 3 to 4.2
Punto di fusione -15°C
Punti di ebollizione 97°C
Quantità 1 L
Peso formulazione 30.02g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formaldehyde Solution 37%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.