Learn More
Formaldehyde Solution (36.5 - 38% in Water) (Stabilized with ~10-15% Methanol), TRC
Codice prodotto. 30389131
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
Dimensione della confezione:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30389131 10 mL 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30389131 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF69135510ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Formaldehyde
CAS 50-00-0
Formula molecolare C H2 O
Quantità 10 mL
Sinonimo Formaldehyde, Methanal, BFV, F-gen, FM 282, FS 850A, Fannoform, Floguard 1015, Fordor, Formaldehyde-12C, Formalin, Formalin LM, Formalin Taisei, Formalith, Formic aldehyde, Formol, Fyde, Lysoform, Methaldehyde, Methyl aldehyde, Methylene oxide, Morbicid, NSC 298885, Optilyse, Oxomethane, Oxymethylene, Paraform, Superlysoform
InChI Formula InChI=1S/CH2O/c1-2/h1H2
SMILES C=O
IUPAC Name formaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 30.03
Peso formulazione 30.0106
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 36.5-38 %