Learn More
Formaldehyde Solution Saline, Phosphate Buffered pH7.3, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10040170 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 L
Dimensione della confezione:
25L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10040170 25 L 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10040170 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore F/1515/25
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Specifica
Punto di fusione −5°C/23°F
Colore Clear
pH 7.3
Punti di ebollizione 100°C
Imballaggio Plastic container
Numero MDL 146963
Quantità 25 L
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formaldehyde solution saline , phosphate buffered pH 7,3
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H371-Può provocare danni agli organi.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.