Learn More
Formaldehyde Standard Solution 1000 ppm, Chem Lab
Codice prodotto. 11949062
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11949062 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11949062 Fornitore Chem-Lab N. del fornitore CL01.0651.0100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Specifica
Imballaggio Polyethylene
CAS 50-00-0
La soluzione contiene 1000 μg/mL of HCHO
Densità 1 g/mL
Forma fisica Liquid
Concentrazione 1000 μg/mL
Colore Incolore
Punto di fusione 0°C
Punti di ebollizione 100°C
Molecular Weight (g/mol) 30.03
Quantità 100 mL