Learn More
Formaldehyde, Technical, Solution, Stabilised In Methanol, Fisher Chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical ProdottiSpecifications
Specifications
| Imballaggio | HDPE plastic bottle |
| Pressione del vapore | 2mbar at 20°C |
| Densità vapore | > 1.0 |
| Forma fisica | Liquid |
| Colore | Incolore |
| pH | 3 to 4.2 |
| Punto di fusione | -15°C |
| Punti di ebollizione | 97°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Peso formulazione | 30.02g/mol |
Safety and Handling
Product Identifier
- Formaldehyde solution, 37%
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: Formaldehyde, Methylalcohol