Learn More
Formaldehyde, Technical, Solution, Stabilised In Methanol, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7073026
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
25 L
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Plastic container
50-00-0
CH2O
30.03
MFCD00003274
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
712
CHEBI:16842
formaldehyde
C=O
50-00-0
CH2O
30.03
MFCD00003274
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
712
CHEBI:16842
formaldehyde
C=O
Imballaggio HDPE plastic bottle
Quantità 2.5 L
Colore Colorless
Peso formulazione 30.02g/mol
Pressione del vapore 2mbar at 20°C
Densità vapore > 1.0
pH 3 to 4.2
Punto di fusione -15°C
Punti di ebollizione 97°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formaldehyde solution, 37%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H370-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Formaldehyde, Methylalcohol