Learn More
Formaldoxime trimer hydrochloride, 95%
Codice prodotto. 11428910
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11428910 10 g 10g
11438910 50 g 50g
11466047 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11428910 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25063.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6286-29-9 | C3H10ClN3O3 | 171.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6286-29-9
Formula molecolare C3H10ClN3O3
Molecular Weight (g/mol) 171.58
Numero MDL MFCD00012778
InChI Key VRHJXINSVWQXEB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo formaldoxime trimer hydrochloride, sym-triazinetriol hydrochloride, triformoxime hydrochloride, 1,3,5-triazinane-1,3,5-triol hydrochloride, 1,3,5-triazaperhydroine-1,3,5-triol, chloride, 1,3,5-triazine, hexahydro-1,3,5-trihydroxy-, hydrochloride
PubChem CID 15919123
IUPAC Name 1,3,5-trihydroxy-1,3,5-triazinane;hydrochloride
SMILES Cl.ON1CN(O)CN(O)C1
Specifica
Materiale o nome chimico Formaldoxime trimer hydrochloride
Punto di fusione ∼128°C (decomposition)
Quantità 10 g
Numero UN UN2811
Beilstein 3690722
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 171.57
Percent Purity 95%