Learn More
Formamide (≥99.5%), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10523525
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10523525 100 mL Amber Glass 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10523525 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP228100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
For nucleic acid hybridization and sequencing
Super Pure Formamide has been pretreated with a mixed-bed resin so that it is ready for use in nucleic acid hybridization and sequencing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Formamide
Punto di fusione 2°C
Absorbance 0.05 max. at 280nm
CAS 75-12-7
Densità 1.133g/cm³
Quantità 100 mL
Identificazione Pass Test
Imballaggio Amber Glass
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio ≥99.5 %
Formula molecolare CH3NO
Formula lineare H2NCH:O
Pressione del vapore 0.08mbar at 20°C
Numero MDL MFCD00007941
Viscosità 3.75 mPa/s at 20°C
Indice di Merck 15, 4265
Sinonimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
Punti di ebollizione 210°C
InChI Key ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC=O
IUPAC Name formamide
Molecular Weight (g/mol) 45.04
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
Peso formulazione 45.04
Percent Purity ≥99.5%
Grado Biotech
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.