Learn More
Formamide, 99+%, for spectroscopy
Codice prodotto. 10627201 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10627201 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10696794 1 L Bottiglia in vetro 1L
10013493 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10627201 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 410765000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    128.00€ / 500mL
    Risparmia 4.00€
    3% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For UV/VIS spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-12-7
Formula molecolare CH3NO
Molecular Weight (g/mol) 45.04
Numero MDL MFCD00007941
InChI Key ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC Name formamide
SMILES NC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Formamide
Punto di fusione 2.0°C to 3.0°C
Absorbance 0.01 at 360nm, 0.01 at 400nm, 0.05 at 300nm, 0.2 at 280nm, 0.5 at 275nm
Densità 1.1330g/mL
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità 175°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4460 to 1.4480
Intervallo percentuale saggio 99+%
Gravità specifica 1.133
Formula lineare HCONH2
Viscosità 3.75 mPa.s (20°C)
Acqua 0.03% max. (Coulometric)
Beilstein 02, 26
Fieser 01,402; 02,201; 03,147
Indice di Merck 15, 4265
Punti di ebollizione 210.0°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with methanol, ethanol, acetone, acetic, acid, dioxane, ethylene glycol, u.s.p. glycerol,, phenol, slibhtly soluble in ether and benzene
Peso formulazione 45.04
Percent Purity ≥99%
Grado Spectroscopy