Learn More
Formamide, 99%
Codice prodotto. 11478933
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 g
2500 g
10 kg
Dimensione della confezione:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11478933 10 kg 10000g
11458933 500 g 500g
11468933 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11478933 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11076.0C
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Formamide is used for cryopreservation of tissues and organs and in hybridization buffers. It acts as an RNA stabiliser in gel electrophoresis by deionizing RNA. It is used as an alternative solvent for the electrostatic self-assembly of polymer nanofilms. It is used in the preparation of brain sections of mice for BrdU immunohistochemistry and fish analysis of HeLa cells. It essentially plays a vital role in crystallization of pharmaceuticals, in soil stabilization, as a solvent in inks, as a component of liquid fertilizers, as a heat-resistant coatings and in some personal care products.
Solubility
It is miscible with water.
Notes
Incompatible with bases, oxidizing agents, hydrogen peroxide, iodine, pyridine and sulphur oxides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-12-7
Formula molecolare CH3NO
Molecular Weight (g/mol) 45.04
Numero MDL MFCD00007941
InChI Key ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC Name formamide
SMILES NC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Formamide
Punto di fusione 2°C
Densità 1.134 g/mL
Quantità 10 kg
Punto d'infiammabilità 150°C (302°F)
Indice di rifrazione 1.4475
Intervallo percentuale saggio 99%
Formula lineare HCONH2
Beilstein 505995
Indice di Merck 14,4237
Punti di ebollizione 210°C
Informazioni di solubilità It is miscible with water.
Peso formulazione 45.04
Percent Purity 99%