Learn More
Formamide, ACS, 99.5+%
Codice prodotto. 11347088
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
4 x 1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
4kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11347088 250 g 250g
11357088 1 kg 1kg
11367088 4 x 1 kg 4kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11347088 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 014835.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45.04 g/mol
Formamide is used for cryopreservation of tissues and organs and in hybridization buffers. It acts as an RNA stabilizer in gel electrophoresis by deionizing RNA. It is used as an alternative solvent for the electrostatic self-assembly of polymer nanofilms. It is used in the preparation of brain sections of mice for BrdU immunohistochemistry and fish analysis of HeLa cells. It essentially plays a vital role in crystallization of pharmaceuticals, in soil stabilization, as a solvent in inks, as a component of liquid fertilizers, as a heat-resistant coating and in some personal care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-12-7
Formula molecolare CH3NO
Molecular Weight (g/mol) 45.04
Numero MDL MFCD00007941
InChI Key ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC Name formamide
SMILES NC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Formamide
Punto di fusione 2°C
Nota nome For ACS analysis
Colore Colorless
Densità 1.134 g/mL
Quantità 250 g
Punto d'infiammabilità 154°C (310°F)
Odore Ammonia-like
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4475
Intervallo percentuale saggio >99.5%
Formula lineare HCONH2
Beilstein 505995
Indice di Merck 14,4237
Punti di ebollizione 210°C
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 45.04
Percent Purity ≥99.5%
Grado ACS
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formamide, ACS
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide