Learn More
Formamide, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10181470 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Plastic Container
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10181470 2.5 L Plastic-coated Glass Bottle 2.50L
10284620 500 mL Plastic-coated Glass Bottle 500mL
12646707 25 L Plastic Container 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10181470 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore F/1551/PB17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Formamide, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-12-7
Formula molecolare CH3NO
Molecular Weight (g/mol) 45.04
Numero MDL MFCD00007941
InChI Key ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC Name formamide
SMILES NC=O
Specifica
pH 4 to 5
Punto di fusione 2°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio Plastic-coated Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 0.08mbar at 20°C
Viscosità 3.75 mPaS at 20°C
Punti di ebollizione 210°C
Peso formulazione 45.04g/mol
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.