Learn More
Formamide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16499416
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16499416 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16499416 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYY0842
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
MedChemExpress Formamide is an amide derived from formic acid and has been used as solvent for many ionic compounds.
Formamide is an amide derived from formic acid and has been used as solvent for many ionic compounds.
Specifica
Materiale o nome chimico Formamide
CAS 75-12-7
Colore Colorless
Quantità 100 g
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare CH3NO
Sinonimo Methanamide Formimidic acid
Informazioni di solubilità H2O : 100 mg/mL (2220.25 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (2220.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=CN
Molecular Weight (g/mol) 45.04
Peso formulazione 45.04
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Research purposes only