Learn More
Formamide (Molecular Biology), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10796834
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10796834 500 mL Bottiglia in vetro 500mL
10440464 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10796834 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP227500
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-01-2027
Aggiungi al carrello
For nucleic acid hybridization and sequencing
Molecular Biology-grade Formamide is commonly used in nucleic acid hybridization and sequencing. It requires pretreatment with a mixed-bed resin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-12-7
Formula molecolare CH3NO
Molecular Weight (g/mol) 45.04
Numero MDL MFCD00007941
InChI Key ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC Name formamide
SMILES NC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Formamide
pH 4 to 5
Punto di fusione 2°C
Absorbance 0.1 max. at 280nm
Densità 1.133g/cm³
Quantità 500 mL
Identificazione Pass Test
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio ≥99 %
Formula lineare H2NCH:O
Pressione del vapore 0.08mbar at 20°C
Viscosità 3.75 mPa/s at 20°C
Indice di Merck 15, 4265
Punti di ebollizione 210°C
Peso formulazione 45.04
Percent Purity ≥99%
Grado Biologia molecolare
Identificativo prodotto
  • Formamide
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2