Learn More
Formamide, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.5% (GC/T), Solstice
Descripción
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
- Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
- adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
- Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
- Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale o nome chimico | Formamide |
| pH | 4 to 5 (at 20°C) |
| Punto di fusione | 1°C to 3°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 1.132g/mL at 20°C, 1.134g/mL at 25°C |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | 175°C (347°F) |
| Punto di combustione | 932°F |
| Odore | Weak |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Formamide
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: formamide
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?