Learn More
Formamide, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.5% (GC/T), Solstice
Codice prodotto. 15635650
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
4 x 25 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
pezzi 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15635650 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
15645650 4 x 25 mL Bottiglia in vetro pezzi 4
15615650 1 L Bottiglia in vetro 1L
15625650 2.5 L Bottiglia in vetro 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15635650 Fornitore Honeywell-Riedel-de Haen N. del fornitore 47670250ML
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    51.00€
    38.02€ / 250mL
    Risparmia 12.98€
    25% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-12-2026
Aggiungi al carrello
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.5% (GC/T)
SOLVENTI ACS PER USO GENERALE
  • Soluzione conveniente per applicazioni quali HPLC su scala preparatoria, igienizzazione e sintesi organica
  • adatta per applicazioni meno impegnative come l'HPLC isocratica di routine
  • Variazioni e riduzione dei problemi riconducibili alla contaminazione da solvente
  • Tutti i solventi sono testati per soddisfare le specifiche per uso generale ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-12-7
Formula molecolare CH3NO
Molecular Weight (g/mol) 45.04
Numero MDL MFCD00007941
InChI Key ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC Name formamide
SMILES NC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Formamide
pH 4 to 5 (at 20°C)
Punto di fusione 1°C to 3°C
Colore Colorless
Densità 1.132g/mL at 20°C, 1.134g/mL at 25°C
Quantità 250 mL
Punto d'infiammabilità 175°C (347°F)
Punto di combustione 932°F
Odore Weak
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Formula lineare HCONH2
Pressione del vapore 30mmHg (129°C), 0.08mmHg (20°C)
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 505995
Punti di ebollizione 210°C
Peso formulazione 45.04g/mol
Percent Purity ≥99.5% (GC/T)
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: formamide