Learn More
Formamide, Spectrophotometric Grade, 99+%
Codice prodotto. 11410670
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
4 x 500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
2000mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11410670 4 x 500 mL 2000mL
11325148 100 mL 100mL
11400670 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11410670 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044066.AY
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45.04 g/mol
Formamide is used in the synthesis of medicine, animal glue and other organic compound. It is also used as a solvent which ionizes water-insoluble compounds. It is used as a softening agent for paper and fiber. It is widely used in the fields of the spice, dye, plastic as well as textile industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-12-7
Formula molecolare CH3NO
Molecular Weight (g/mol) 45.04
Numero MDL MFCD00007941
InChI Key ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC Name formamide
SMILES NC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Formamide
Punto di fusione 2°C
Colore Colorless
Densità 1.134 g/mL
Quantità 4 x 500 mL
Punto d'infiammabilità 154°C (310°F)
Odore Ammonia-like
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4475
Formula lineare HCONH2
Beilstein 505995
Indice di Merck 14,4237
Punti di ebollizione 210°C
Informazioni di solubilità Soluble in water (20mg/ml ),methanol,ethanol and acetone. Slightly soluble in ether.
Peso formulazione 45.04
Percent Purity ≥99%
Grado Spectrophotometry