Learn More
Formamide, TRC
Codice prodotto. 30136568
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136568 250 mL 250mL
18062140 50 mL 50mL
18081640 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136568 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCF691480250ML
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-12-7
Formula molecolare C H3 N O
Molecular Weight (g/mol) 45.04
Sinonimo Formamide, Carbamaldehyde, Formimidic acid, Methanamide, NSC 748
IUPAC Name formamide
SMILES NC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Formamide
Note sul grado di purezza GC
Quantità 250 mL
InChI Formula InChI=1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Peso formulazione 45.0215
Percent Purity >95%