Learn More
Formamide, Ultra Pure, 99.5% min
Codice prodotto. 15438679
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15438679 250 mL 250mL
15428679 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15438679 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J67206.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 75-12-7 | CH3NO | 45.04 g/mol
Formamide is used in the synthesis of medicine, animal glue and other organic compound. It is also used as a solvent which ionizes water-insoluble compounds. It is used as a softening agent for paper and fiber. It is widely used in the fields of the spice, dye, plastic as well as textile industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Formamide is used in the synthesis of medicine, animal glue and other organic compound. It is also used as a solvent which ionizes water-insoluble compounds. It is used as a softening agent for paper and fiber. It is widely used in the fields of the spice, dye, plastic as well as textile industries.
Solubility
Soluble in water (20 mg/ml ), methanol, ethanol and acetone. Slightly soluble in ether.
Notes
Hygroscopic. Store at room temperature. Store away from water or moisture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-12-7
Formula molecolare CH3NO
Molecular Weight (g/mol) 45.04
Numero MDL MFCD00007941
InChI Key ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC Name formamide
SMILES NC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Formamide
Punto di fusione 2°C
Nota nome Ultra Pure
Colore Colorless
Densità 1.134 g/mL
Quantità 250 mL
Punto d'infiammabilità 150°C (302°F)
Odore Ammonia-like
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4475
Beilstein 505995
Punti di ebollizione 210°C
Informazioni di solubilità Soluble in water (20mg/ml ),methanol,ethanol and acetone. Slightly soluble in ether.
Peso formulazione 45.04
Percent Purity ≥99.5%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formamide, Ultra Pure
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide