Learn More
Formamide, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15548214 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15548214 100 mL Narrow Mouth Amber Glass Bottle Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15548214 Fornitore Avantor J.T.Baker N. del fornitore 402800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.49€
    99.20€ / pezzi 1
    Risparmia 56.29€
    36% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-03-2027
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
    For denaturing nucleic acids prior to analysis
Identificatori chimici
CAS 75-12-7
Formula molecolare CH3NO
Molecular Weight (g/mol) 45.04
Numero MDL MFCD00007941
InChI Key ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methanamide, carbamaldehyde, formimidic acid, formic acid, amide, formamid, methanoic acid, amide, amid kyseliny mravenci, amid kyseliny mravenci czech, formic amide, hsdb 88
PubChem CID 713
ChEBI CHEBI:48431
IUPAC Name formamide
SMILES NC=O
Specifica
Materiale o nome chimico Formamide
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 154.00°C
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 1.13kg
Peso formulazione 45.04
Grado Ultra Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Formamide