Learn More
Formamidine acetate, 99%
Codice prodotto. 10734611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10734611 100 g Plastic bottle 100g
10645922 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10734611 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 119711000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3473-63-0 | CH4N2·C2H4O2 | 104.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3473-63-0
Formula molecolare CH4N2·C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 104.11
Numero MDL MFCD00012866
InChI Key XPOLVIIHTDKJRY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo formamidine acetate, methanimidamide, monoacetate, formamidinium acetate, acetic acid; methanimidamide, formamidine acetate salt, formamidine, monoacetate, formimidamide acetate, imidoformamide acetate, acetic acid; formamidine, methanimidamide monoacetate
PubChem CID 160693
IUPAC Name acetic acid;methanimidamide
SMILES CC(=O)O.C(=N)N
Specifica
Materiale o nome chimico Formamidine acetate
Nota nome 99%
Punto di fusione 157°C to 161°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1240g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare HC(=NH)NH2·CH3CO2H
Quantità 100 g
Fieser 01,403; 02,202; 03,147
Gravità specifica 1.124
Informazioni di solubilità Solubility in water: 832g/L (21°C)
Peso formulazione 104.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Formamidine acetate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.